Wichtige Dokumente
09-822
Sigma-Aldrich
Anti-KLF5-Antikörper (Krüppel-like factor 5)
serum, from rabbit
Synonym(e):
BTE-binding protein 2, Basic transcription element-binding protein 2, Colon krueppel-like factor, GC box binding protein 2, GC-box-binding protein 2, Intestinal-enriched krueppel-like factor, Kruppel-like factor 5, Kruppel-like factor 5 (intestinal), Tra
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
ChIP
WB
Speziesreaktivität:
mouse
Methode(n):
ChIP: suitable
western blot: suitable
citations:
3
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLF5(688)
Allgemeine Beschreibung
Krüppel-like factors (KLF) sind Zinkfinger-haltige Transkriptionsfaktoren mit Regulationsfunktionen bei Zellwachstum, Proliferation, Differenzierung und Embryogenese. KLF5 (auch als BTEB2 und IKLF bekannt) ist essenziell für die Entwicklung von Mäuseembryos. KLF5 aktiviert während der kardiovaskulären Remodellierung viele Gene, einschließlich PDGFa/b, Egr-1, PAI-1, iNOS, und VEGF-Rezeptoren, was KLF zu einem potenziellen Behandlungsziel für kardiovaskuläre Erkrankungen macht. KLF5 spielt auch eine Rolle bei der Angiogenese und der Entwicklung von verschiedenen Tumorarten, einschließlich Brust, Prostata, Blase, Darm, Speiseröhre und Haut. KLF5 ist eng mit anderen Mitgliedern der KLF-Familie verwandt. Allerdings haben KLF5 und KLF4 entgegengesetzte Wirkungen auf die Regulation der Gentranskription, obwohl sie an ähnliche, wenn nicht gar identische, cis-wirkende DNA-Sequenzen binden. Außerdem üben KLF4 und KLF5 in vielen Fällen gegensätzliche Wirkungen auf die Zellproliferation aus. Während KLF4 das Zellwachstum hemmt, stimuliert KLF5 die Proliferation.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Krüppel-like factor 5 am N-Terminus.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
Rekombinantes Protein, das dem Krüppel-like factor 5 der Maus am N-Terminus entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP):
Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ChIP verwendet. (Ng Huck Hui, Genome Institute of Singapore)
Der Anti-KLF5 (Krüppel-like factor 5)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis KLF5 (Krüppel-like factor 5) und wurde in WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Pluripotenz & frühe Differenzierung
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Qualität
Mittels Western Blot an Chromatinextrakt von embryonalen Stammzellen der Maus beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Krüppel-like factor 5 in 10 µg Chromatinextrakt von embryonalen Stammzellen der Maus nach.
Zielbeschreibung
~ 55 kDa gemessen. Bei ~30 kDa tritt eine nichtcharakterisierte Bande auf.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Chromatinextrakt von embryonalen Stammzellen der Maus
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chengli Dou et al.
Journal of molecular cell biology, 15(7) (2023-08-03)
The effective proliferation and differentiation of trophoblast stem cells (TSCs) is indispensable for the development of the placenta, which is the key to maintaining normal fetal growth during pregnancy. Kruppel-like factor 5 (Klf5) is implicated in the activation of pluripotency
Zhenyu Yang et al.
Oncogene, 43(23), 1779-1795 (2024-04-23)
Transcription factors (TFs) engage in various cellular essential processes including differentiation, growth and migration. However, the master TF involved in distant metastasis of nasopharyngeal carcinoma (NPC) remains largely unclear. Here we show that KLF5 regulates actin remodeling to enhance NPC
Dong Han et al.
Science advances, 8(7), eabe4375-eabe4375 (2022-02-17)
Oct4 collaborates primarily with other transcriptional factors or coregulators to maintain pluripotency. However, how Oct4 exerts its function is still unclear. Here, we show that the Oct4 linker interface mediates competing yet balanced Oct4 protein interactions that are crucial for