07-745-I
Anti-phospho Histone H2A (Ser129) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H2A.1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
yeast
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer129)
Angaben zum Gen
Saccharomyces cerevisiae ... Hta1(851811)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Immunoprecipitation Analysis: A 1:100 dilution from a represenetative lot immunoprecipitated phospho Histone H2A (Ser129) from yeast extracts.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a lot detected phospho Histone H2A (Ser129) from yeast cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected an increase in signal for phospho Histone H2A (Ser129) in MMS treated yeast nuclear extract over untreated yeast nuclear extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable