Dokumente
07-577
Sigma-Aldrich
Anti-Stargazin/Cacng2-Antikörper, CT
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Neuronal voltage-gated calcium channel gamma-2 subunit, calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 2, voltage-dependent calcium channel gamma-2 subunit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Stargazin gehört zu einer Gruppe namens spannungsabhängige Calciumkanäle (VGCC, voltage-gated calcium channels), die in den meisten erregbaren Zellen vorkommen. Es wird angenommen, dass Stargazin den Calciumkanal im inaktivierten (geschlossenen) Zustand stabilisiert.
Es gibt fünf Typen von Calciumkanälen, die durch eine hohe Spannung aktiviert werden (L, N, P, Q und R), und einen Typ von Calciumkanal, der durch eine niedrige Spannung aktiviert wird (T). Jeder dieser Kanäle existiert als Heteromultimer aus den Untereinheiten a1, b, a2, d und g, wobei die Funktion des spannungsaktivierten Calciumkanals von den a-Untereinheiten getragen wird. VGCC üben eine räumliche und zeitliche Kontrolle über die zelluläre Calciumkonzentration aus und modulieren die Freisetzung von Neurotransmittern, die Hormonsekretion, die Muskelkontraktion, die elektrische Aktivität, den Zellmetabolismus sowie die Zellproliferation, die Genexpression und das Überleben von Neuronen.
Spezifität
Basierend auf der Sequenzähnlichkeit wird eine Kreuzreaktion mit Maus erwartet.
Erkennt Stargazin, Molekülmasse ~36–39 kDa.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 305–323 (KDSKDSLHANTANRRTTPV) von Ratten-Stargazin entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Stargazin/Cacng2-Antikörper, CT ist zur Verwendung in IC, IP und WB für den Nachweis von Stargazin/Cacng2 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Synapsen & Synapsen-Biologie
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunpräzipitation:
2–5 µg dieses Antikörpers immunpräzipitierten laut einem unabhängigen Labor Stargazin in Ratten-P2-Lysat.
Qualität
Mittels Western Blot an RIPA-Lysaten eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats (Katalognr. 12-144) beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Stargazin in RIPA-Lysaten eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats nach (Katalog-Nr. 12-144).
Zielbeschreibung
~ 36-39 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid vor Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maureen G Price et al.
The Journal of biological chemistry, 280(20), 19711-19720 (2005-03-12)
Mutations in the Cacng2 gene encoding the neuronal transmembrane protein stargazin result in recessively inherited epilepsy and ataxia in "stargazer" mice. Functional studies suggest a dual role for stargazin, both as a modulatory gamma subunit for voltage-dependent calcium channels and
Nonchannel functions of the calcium channel gamma subunit: insight from research on the stargazer mutant.
Qiao, Xiaoxi and Meng, Hongdi
Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 35, 661-670 (2003)
L Yu et al.
Neuroscience, 178, 13-20 (2011-01-25)
Changes in AMPA receptors have been proposed to underlie changes in synaptic efficacy in hippocampus and other brain structures. Calpain activation has also been discussed as a potential mechanism to produce lasting modifications of synaptic structure and function. Stargazin is
Akihiko S Kato et al.
Nature medicine, 22(12), 1496-1501 (2016-11-08)
Pharmacological manipulation of specific neural circuits to optimize therapeutic index is an unrealized goal in neurology and psychiatry. AMPA receptors are important for excitatory synaptic transmission, and their antagonists are antiepileptic. Although efficacious, AMPA-receptor antagonists, including perampanel (Fycompa), the only
Martin B Gill et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(18), 6928-6938 (2011-05-06)
Neuronal AMPA receptor complexes comprise a tetramer of GluA pore-forming subunits as well as accessory components, including transmembrane AMPA receptor regulatory proteins (TARPs) and cornichon-2/3 (CNIH-2/3). The mechanisms that control AMPA receptor complex assembly remain unclear. AMPA receptor responses in