07-453
Anti-B-Raf Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-B-RAF1, Anti-B-raf, Anti-BRAF-1, Anti-BRAF1, Anti-NS7, Anti-RAFB1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BRAF(673)
mouse ... Braf(109880)
rat ... Rasd1(64455)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
MAP-Kinasen
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2