Merck
07-261-I
Sigma-Aldrich
Anti-mGluR2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
07-261, Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Grm2(108068)
rat ... Grm2(24415)
Allgemeine Beschreibung
Die metabotropen Glutamatrezeptoren gehören zu einer Familie von an G-Protein gekoppelten Rezeptoren, die basierend auf ihrer Sequenzhomologie, vermuteten Signalübertragungsmechanismen und pharmakologischen Eigenschaften in 3 Gruppen unterteilt werden. mGluR2 gehört zu Gruppe II. Er wird in verschiedenen Regionen des fetalen und adulten Gehirns verbreitet exprimiert. Eine Ligandenbindung an GluR2 leitet eine Konformationsänderung des Rezeptors ein, was die Signalisierung zum Modulieren der Aktivität in nachgelagerten Effektoren auslöst, hauptsächlich durch die Hemmung der Adenylatcyclase-Aktivität. Die Aktivierung von mGluR2 führt zur Hemmung der Glutamat-Freisetzung an synaptischen Kontaktstellen
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der zytoplasmatischen Domäne von Maus-mGlur2 entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten mGlur2 aus 500 µg eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats.
Der Anti-mGluR2-Antikörper ist ein Antikörper gegen mGluR2 zur Verwendung in Western Blot und Immunpräzipitation.
Forschungs-Unterkategorie
Entwicklungssignalisierung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Mittels Western Blot an mikrosomalen Rattenhirnpräparaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies mGluR2 in 10 µg eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats nach.
Zielbeschreibung
~95/200 kDa gemessen. Die untere Bande entspricht der berechneten Molekülmasse von mGluR2 (~100 kDa) und die obere Bande ist wahrscheinlich ein Rezeptor-Dimer, das häufig in Immunblots von mGluR auftaucht (Reid and Romano, 2001; Romano et al., 1996).
Verlinkung
Ersetzt: 07-261
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christian M Wood et al.
Neuropharmacology, 115, 128-138 (2016-03-19)
Modulation of metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor function has huge potential for treating psychiatric and neurological diseases. Development of drugs acting on mGlu2 receptors depends on the development and use of translatable animal models of disease. We report here a
Peter U Hámor et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 175, 89-100 (2018-09-22)
Chronic methamphetamine (meth) abuse often turns into a compulsive drug-taking disorder accompanied by persistent cognitive deficits and re-occurring psychosis. Possible common neurobiological substrates underlying meth-induced deficits and schizophrenia remain poorly understood. Serotonin 2A (5-HT2A) and metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptors
Carly N Logan et al.
Psychopharmacology, 237(7), 2007-2018 (2020-05-10)
The beta-lactam antibiotic ceftriaxone reliably attenuates the reinstatement of cocaine seeking. While the restoration of nucleus accumbens core (NA core) GLT-1 expression is necessary for ceftriaxone to attenuate reinstatement, AAV-mediated GLT-1 overexpression is not sufficient to attenuate reinstatement and does