07-2054
Anti-MBD1 Antibody, CT
from rabbit
Synonym(e):
CXXC-type zinc finger protein 3, Methyl-CpG-binding protein MBD1, Protein containing methyl-CpG-binding domain 1, methyl-CpG binding domain protein 1, methyl-CpG binding domain protein 1 isoform PCM1, the regulator of fibroblast growth factor 2 (FGF-2) <
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCM1(5108)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Qualität
This antibody recognizes MBD1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2