07-1800
Anti-eIF4G Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
eIF-4-gamma 1, eIF-4G 1, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF4G1(1981)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
RNA-Bindeproteine (RBP)
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect eIF4G in HeLa cytoplasmic extract and lysates from 293T and S10 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit