05-516-AF555
Anti-Ras Antibody, clone RAS10, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone RAS10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
GTPase HRas, c-H-ras, H-Ras-1, Ha-Ras, p21ras, Transforming protein p21, GTPase KRas, c-K-ras, c-Ki-ras, K-Ras 2, Ki-Ras, GTPase NRas, Transforming protein N-Ras
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RAS10, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Clone Ras10 is also available as unconjugated, as well as in FITC- and Alexa Fluor™ 647-conjugated forms (Cat. Nos. 05-516, FCMAB148F, 05-516-AF647) for ELISA, flow cytometry, immunocytochemistry, immunohistochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Ras immunoreactivity in A431 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable