05-484
Anti-EGFR (non-phospho-Tyr1173) Antibody, clone 20G3
clone 20G3, Upstate®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20G3, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (non-phospho-Tyr1173)
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1