Dokumente
05-224
Sigma-Aldrich
Anti-p53-Antikörper, Klon BP53-12
clone BP53-12, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-BCC7, Anti-BMFS5, Anti-LFS1, Anti-P53, Anti-TRP53
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BP53-12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Allgemeine Beschreibung
Das humane Wildtyp-p53-Protein ist ein nukleäres Phosphoprotein mit 393 Aminosäuren, das im Zellkern aller gesunden Säugetierzellen vorkommt, wo es scheinbar an der Regulierung der Zellproliferation beteiligt ist. Das normale Protein weist eine sehr kurze Halbwertszeit auf und kommt in gesundem Gewebe und Zellen nur für Minuten vor. Im Gegensatz dazu wird mutiertes p53-Protein von bösartigen Zellen erzeugt und ist in der Regel ein Produkt einer Punktmutation im p53-Gen, die zur Substitution einer einzelnen Aminosäure führt, wodurch die Halbwertszeit des Proteins signifikant verlängert wird. Die Ansammlung hoher Werte von p53 ist ein potenzieller neuer Marker für Malignome.
Spezifität
Erkennt p53.
Immunogen
Rekombinantes humanes Wildtyp-p53
Anwendung
Anti-p53-Antikörper, Klon BP53-12 ist ein hochwertiger monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von p53 und wurde in IHC, IP und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Regelmäßig mit RIPA-Lysat aus humanen Raji-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
53 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1083
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in über Protein G aufgereinigtem Immunglobulin in 0,1 mol/l Tris-glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Raji-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The estrogen receptor alpha pathway induces oncogenic Wip1 phosphatase gene expression.
Hye-Sook Han, Eunsil Yu, Ji-Young Song, Ji-Young Park, Se Jin Jang, Jene Choi et al.
Molecular Cancer Research null
Jooyeon Kim et al.
Stem cells and development, 24(5), 575-586 (2014-12-02)
Human umbilical cord mesenchymal stromal cells (hUC-MSCs) of Wharton's jelly origin undergo adipogenic, osteogenic, and chondrogenic differentiation in vitro. Recent studies have consistently shown their therapeutic potential in various human disease models. However, the biological effects of major pregnancy complications
J Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 275(16), 11846-11851 (2000-04-15)
Stimulation of transfected HepG2 cells (TFG2) with the alpha(1)-adrenergic agonist phenylephrine (PE) significantly activated p21(waf1/cip1) gene expression without affecting p53 gene expression. Northern blotting and reporter assay demonstrated that this induction was due to PE stimulation of p21(waf1/cip1) mRNA stability.
F Wang et al.
Oncogene, 35(47), 6087-6095 (2016-05-03)
SALL4 is aberrantly expressed in human myelodysplastic syndromes (MDS) and acute myeloid leukemia (AML). We have generated a SALL4 transgenic (SALL4B Tg) mouse model with pre-leukemic MDS-like symptoms that transform to AML over time. This makes our mouse model applicable
Sarah Waye et al.
Aging, 7(10), 854-868 (2015-11-06)
Medulloblastoma (MB), a primitive neuroectodermal tumor, is the most common malignant childhood brain tumor and remains incurable in about a third of patients. Currently, survivors carry a significant burden of late treatment effects. The p53 tumor suppressor protein plays a