05-1417
Anti-PTP-PEST Antibody, clone AG25
ascites fluid, clone AG25, from mouse
Synonym(e):
Protein-tyrosine phosphatase G1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type12, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AG25, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPN12(5782)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry: Recommended.
Qualität
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PTP-PEST on 10 μg of HeLa lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable