Dokumente
05-1313
Sigma-Aldrich
Anti-Ubiquitin-Antikörper, Lys63-spezifisch, Klon HWA4C4
clone HWA4C4, from mouse
Synonym(e):
ubiquitin C, polyubiquitin B, ubiquitin B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HWA4C4, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates, human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBAP2(55833)
Allgemeine Beschreibung
Polyubiquitinketten, die über den Lys48-Rest des Ubiquitins verbunden sind, sind am häufigsten mit Proteinen assoziiert, die auf einen proteosomalen Abbau abzielen. Im Gegensatz dazu sind Polyubiquitinketten, die über den Lys63-Rest des Ubiquitins (Ub) verbunden sind, mit nicht proteolytischen Funktionen wie der Signaltransduktion assoziiert. Lys63-verknüpfte PolyUb-Ketten verbinden Komponenten der NFκB-Signalisierung auf eine äußerst regulierte Art und Weise und genetische Untersuchungsergebnisse belegen, dass Lys63-verknüpfte Ub-Ketten an der Stressreaktion und DNA-Reparatur beteiligt sind. Forschungsarbeiten an Hefen deuten darauf hin, dass Lys63-verknüpfte Ub-Ketten die Endozytose stimulieren.
Spezifität
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine breite artenübergreifende Kreuzreaktivität erwartet.
Erkennt an Lys63 gebundenes Ubiquitin. Erkennt kein an Lys48 gebundenes oder freies Ubiquitin.
Immunogen
Das verwendete Immunogen war ein verzweigtes Peptid, das der Lys63-Ubiquitinylierungsstelle entspricht. Der C-Terminus des Ubiquitin-71-76-Peptids (RLRGG) war an K63 im Ubiquitin-58-63-Peptid (CDYNIQKEST) gebunden.
Epitop: Lys63-Ubiquitinylierungsstelle
Anwendung
Der Anti-Ubiquitin-Antikörper, Lys63-spezifisch, Klon HWA4C4 ist ein Antikörper gegen Ubiquitin zur Verwendung in ELISA, IH, IC und WB.
Forschungs-Unterkategorie
Ubiquitin & Ubiquitinmetabolismus
Forschungskategorie
Signalisierung
Western-Blot-Analyse:
Eine 2-μg/ml-Verdünnung dieser Charge wies Lys-63-Ketten mittels Western Blot nach.
Weitere Forschungsanwendungen
Immunzytochemie:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für die Zytochemie mit HEK293T-Zellen, die vorübergehend mit entweder Wildtyp-Ubiquitin oder [K63R]-Ubiquitin transifiziert wurden, eingestuft.
Immunhistochemie:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für die Histochemie mit humanem Hirngewebe (Hippocampus) von Alzheimer-Patienten eingestuft.
ELISA:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für ELISA eingestuft.
Qualität
Western-Blot-Analyse:
Eine 2-μg/ml-Verdünnung dieser Charge wies Lys-63-Ubiquitinketten mittels Western Blot nach.
Zielbeschreibung
Unterschiedlich
Physikalische Form
Durch Protein-G-Chromatografie aufgereinigtes Immunglobulin. Zu 1 mg/ml in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid bereitgestellt.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Ab dem Empfangsdatum 1 Jahr lang bei 2–8 °C stabil.
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Deckels zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Lys63-Polyubiquitinketten.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ubiquitin lys63 is involved in ubiquitination of a yeast plasma membrane protein.
Galan, J M and Haguenauer-Tsapis, R
The Embo Journal, 16, 5847-5854 (1997)
Lys63-linked polyubiquitin chains: linking more than just ubiquitin.
Kawadler, Holli and Yang, Xiaolu
Cancer Biology & Therapy, 5, 1273-1274 (2006)
Xingguang Liu et al.
Cell death and differentiation, 24(4), 683-693 (2017-02-06)
Lung ischemia-reperfusion (I/R) injury remains one of the most common complications after various cardiopulmonary surgeries. The inflammation response triggered by the released damage-associated molecular patterns (DAMPs) aggravates lung tissue damage. However, little is known about the role of autophagy in
Jun Meng et al.
Cell death & disease, 8(6), e2866-e2866 (2017-06-09)
Enterovirus 71 (EV71) is the main causative agent of hand, foot and mouth disease (HFMD), which induces significantly elevated levels of cytokines and chemokines, leading to local or system inflammation and severe complications, whereas the underlying regulatory mechanisms and the
I-Ting Chen et al.
Scientific reports, 5, 12300-12300 (2015-07-21)
Toll-like receptor 4 (TLR4) plays an important role in innate immunity by eliciting inflammation. Upon receptor engagement, transforming growth factor β-activated kinase 1 (TAK1) is an essential mediator that transmits a signal from the receptor to downstream effectors, IκB kinase