04-894
Anti-phospho-KDR/Flk-1/VEGFR2 (Tyr1054) Antibody, clone D1W, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone D1W, Upstate®
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D1W, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1054)
Angaben zum Gen
human ... KDR(3791)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable