Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
04-789
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histon H3(Thr11)-Antikörper, Klon MC83, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone MC83, Upstate®
Synonym(e):
H3T11P, Histone H3 (phospho T11)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MC83, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr11)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Histone sind hochkonservierte Proteine und dienen bei der Organisation von Zellkern-DNA zu Chromatin als Strukturgerüst. Die vier Haupt-Histone, H2A, H2B, H3 und H4, bilden ein Oktamer (jeweils 2 Moleküle). Histone werden posttranslational durch die Wirkung von Enzymen sowohl im Zellkern als auch im Zytoplasma modifiziert. Diese Modifikationen, zu denen Acetylierung, Phosphorylierung, Methylierung und Ubiquitinylierung gehören, treten überwiegend an N-terminalen und C-terminalen Enden auf, die sich über das Nukleosom-Kernteilchen hinaus erstrecken. Die Phosphorylierung an Ser10, Ser28 und Thr11 von Histon H3 korreliert eng mit der Chromosomenkondensation, sowohl während der Mitose als auch der Meiose. Bei Säugetieren ist die Phosphorylierung der Thr11-Modifikation auf den Zentromerbereich beschränkt, während die Phosphorylierung von Thr11 in Pflanzenzellen über die gesamte Länge der kondensierten Chromosomen verteilt ist. Die mitosespezifische Phosphorylierung von Histon H3 an Thr11 wird durch Dlk/ZIP-Kinase vermittelt.
Spezifität
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten. In manchen Lysaten kann eine zusätzliche, nicht identifizierte Bande bei ~40 kDa auftreten.
Erkennt Histon H3, das an Thr11 phosphoryliert ist, Molekülmasse 17 kDa.
Immunogen
Peptid, das …KS[pT]G… enthält, wobei pT dem Phospho-Threonin an Position 11 des humanen Histon H3 entspricht
Anwendung
Der Anti-Phospho-Histon-H3(Thr11)-Antikörper Klon MC83 ist ein monoklonaler Antikörper aus Kaninchen für den Nachweis von Phospho-Histon H3 (Thr11), auch bekannt als H3T11P, Histon H3 (Phospho T11), und wurde in WB, PIA, Mplex validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunblot-Analyse:
Eine 1:500- bis 1:2000-Verdünnung dieser Charge wies phosphoryliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen von mitotischen HeLa-Zellen, die mit Colcemid behandelt wurden, nach, aber nicht in nichtmodifiziertem rekombinantem Histon H3 (Katalognr. 14-494).
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:5000-Verdünnung einer vorherigen Charge wies phosphoryliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen aus mitotischen HeLa-Zellen nach, die mit Colcemid behandelt wurden, aber nicht in nichtmodifiziertem, rekombinantem Histon H3 (Katalognr. 14-494).
Multiplex:
Beadlyte Histon-Peptid-Spezifitätsassay: Eine 1:1000-1:50.000-Verdünnung einer vorherigen Charge wurde mit Histon H3-Peptiden, die verschiedene Modifikationen enthalten und an Luminex-Mikrosphären konjugiert sind, inkubiert. Nur das Peptid, das Phospho-Threonin 11 enthielt, wurde
nachgewiesen (Abb. C).
Peptidhemmungsanalyse: 1 μmol/l Histon H3-Peptid, das Phospho-threonin 11 enthielt, hob den Nachweis von Histon H3 durch Anti-Phospho-Histon H3 (Thr11), Klon MC83 bei der Immunblot-Analyse von Säureextrakten von
mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen auf (Abb. D, Bahn 4).
Qualität
Routinemäßig mittels Immunblot-Analyse beurteilt.
Zielbeschreibung
17 kDa
Verlinkung
Ersetzt: MABE468
Physikalische Form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum bei -20 °C 1 Jahr haltbar.
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Deckels zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Säuren-Extrakte
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ryan Kniewel et al.
Genetics, 207(4), 1313-1333 (2017-10-08)
Saccharomyces cerevisiae Mek1 is a CHK2/Rad53-family kinase that regulates meiotic recombination and progression upon its activation in response to DNA double-strand breaks (DSBs). The full catalog of direct Mek1 phosphorylation targets remains unknown. Here, we show that phosphorylation of histone