Fortfahren mit
04-745
Anti-Trimethyl-Histon-H3(-Lys4)-Antikörper, Klon MC315, monoklonaler Kaninchen-Antikörper
culture supernatant, clone MC315, Upstate®
Synonym(e):
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
636,00 €
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MC315, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, ICC, IHC, WB, multiplexing
Citations:
299
636,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB04791
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MC315, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden.
Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
17 kDa
Immunogen
Peptid, welches die Sequenz [RTtrimKQ] enthält, wobei Lysin 4 auf dem humanen Histon H3 trimethyliert ist
Application
Der Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys4)-Antikörper, Klon MC315, ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Trimethyl-Histon H3 (Lys4), das auch als H4K4me3, Histon H3 (Trimethyl K4) bekannt ist und für die Verwendung im WB und in der ChIP, DB, Mplex und ChIP-seq validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Immunhistochemische (Paraffin-)Analyse: Eine 1:250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Trimethyl-Histon H3 (Lys4) in humanen Darm- und Brustkrebsgewebeschnitten nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Trimethyl-Histon H3 (Lys4) in HeLa-, A431-, HUVEC- und NIH3T3-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Histon H3 mit Trimethyl-Lysin 4 und in geringeren Mengen Dimethyl-Lysin 4. Spezifitätsdaten sind im Analysenzertifikat (COA) aufgeführt.
Physical form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden, da dies IgG beschädigen und sich auf die Produktleistung auswirken könnte.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt
Wird regelmäßig mittels Immunblot auf in säureextrahierten Proteinen von HeLa-Zellen, aber nicht rekombinantem unmethyliertem Histon H3 beurteilt (Best.-Nr. 14-494)
Other Notes
Ersetzt: 04-791
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-80805-124805-1951-S
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
clone
MC315, monoclonal
clone
monoclonal
clone
CMA306, monoclonal
clone
18E9.1, monoclonal
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
O43463
UniProt accession no.
P84243
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. What is the concentration?
    1 Antwort
    1. This product is not purified but supplied as culture supernatant, the concentration is not determined. However, typical concentration range for antibody supplied as a culture supernatant would be 25-125 µg/ml.
      Hilfreich?
  2. What is the concentration?
    1 Antwort
    1. This product is provided as a cell culture supernatant. Unfortunately. the specific antibody concentrations is not determined. However, the typical expected range is 25-125 µg/mL.
      Hilfreich?