Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
04-1667
Sigma-Aldrich
Kaninchen-Anti-Human IgG4-Antikörper, Klon RM120
clone RM120, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
RM120, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert auf die Schwerkette von Human-IgG4. Keine Kreuzreaktivität mit IgG1, IgG2, IgG3, IgM, IgA, IgE vom Mensch, IgG der Maus, IgG der Ratte oder IgG der Ziege.
Immunogen
Peptid, das der Hinge-Region von Human-IgG4 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Für die Doppelmarkierung adsorbierte Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Immunhistochemische Analyse (IHC): 1–10 μg/ml von einer repräsentativen Charge wiesen Human-IgG4 in menschlichem Lymphgewebe nach.
ELISA-Analyse: Die Spezifizität und Reaktivität einer repräsentativen Charge wurden durch ELISA-Analysen bestätigt.
Kaninchen-Anti-Human IgG4-Antikörper, Klon RM120 ist ein Antikörper gegen Human-IgG4 zur Verwendung in Western Blot, Immunhistochemie, ELISA.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in IgG von Mensch, Maus, Ratte und Ziege.
Western-Blot-Analyse (WB): 2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen Human-IgG in IgG von Mensch, Maus, Ratte und Ziege nach.
Zielbeschreibung
(~150 kDa, nichtreduziert) und Schwerkette (~50 kDa, reduziert). Keine Kreuzreaktivität mit anderen Isotypen von Human-IgG und
IgG von Maus, Ratte oder Ziege.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Monoklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 1 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Possible Mechanism of Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Seed Extract Suppresses the Migration and Invasion of Human Hepatocellular Carcinoma Cells SMMC-7721.
Huang, et al.
Chemistry and Biodiversity, 20, e202200768-e202200768 (2023)