04-1648
Goat Anti-Rabbit IgG Fab Antibody, clone RMG01
clone RMG01, from goat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
RMG01, monoclonal
Speziesreaktivität
rabbit
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper zur Doppelmarkierung
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash