Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160405
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
Escherichia coli, human
Form:
liquid
Solubility:
H2O: soluble at 20 °C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
biological source
Escherichia coli, human
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
>200 pmol/min-mg, 37 °C (fluorometric activity assay)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
H2O: soluble at 20 °C
shipped in
dry ice
General description
Humanes rekombinantes SIRT5 (His-Markierung), exprimiert in E. coli
Produktherkunft: Rekombinante Reste 37-310 von Isoform 1 des humanen SIRT5 mit einer N-terminalen His-Markierung
Application
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
HDAC-Deacetylase-Assays
Humanes rekombinantes SIRT5 (His-Markierung), exprimiert in E. coli.
Physical form
Format: Aufgereinigt
In Flüssigkeit mit 25 mmol/l Tris, pH-Wert 7,5, 100 mmol/l NaCl, 5 mmol/l DTT mit 10 % Glycerin. Gefrorene Lösung.
Preparation Note
Bei -80 °C aufbewahren. Dieses Enzym ist auf Eis für 30 bis 60 Minuten stabil, kann bei einer Verdünnung und/oder längeren Aufbewahrung auf Eis aber Aktivität einbüßen. Es wird empfohlen, dass das Auftauen und das Geben in Assay-Wells des Enzyms so kurz wie möglich vor dem Beginn des Assays erfolgt und das aufgetaute Enzym durchgängig auf Eis belassen wird. Die beste Leistung wird durch die Zugabe von gekühltem, nicht verdünntem Enzym direkt zu einem vorgewärmten Puffer sowie der Zugabe von vorgewärmtem Substrat direkt im Anschluss erzielt. Das restliche, nicht verwendete Enzym sollte schnell wieder eingefroren werden, zum Beispiel durch Schnellgefrieren in einem Trockeneis-Ethanol-Bad oder in flüssigem Stickstoff. Das Enzym ist für mindestens 4 Einfrier-/Auftauzyklen stabil. Um die Anzahl der Einfrier-Auftau-Zyklen zu minimieren, aliquotieren Sie SIRT5 in separate Röhrchen, bevor es bei -80 °C gelagert wird.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?