Wichtige Dokumente
MAT447398306
Matrix Scientific
(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 040244-500MG
199,56 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 040244-500MG
199,56 €
Iupac Name
1-(2,2-diethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H15N3O4/c1-3-15-9(16-4-2)7-11-6-8(5-10-11)12(13)14/h5-6,9H,3-4,7H2,1-2H3
InChIKey
MTOINZKBNHAPFT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040244.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)