Wichtige Dokumente
MAT370170164
Matrix Scientific
4'-Methyl-[1,4']bipiperidinyl dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 072013-1G
536,82 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 072013-1G
536,82 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4'-methyl-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-11(5-7-12-8-6-11)13-9-3-2-4-10-13;;/h12H,2-10H2,1H3;2*1H
InChIKey
YWAPNCGBIUSKMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/072013.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)