Wichtige Dokumente
MAT246517014
Matrix Scientific
4-Chloro-6-(4-piperidinylmethoxy)pyrimidinehydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 050876-500MG
335,62 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 050876-500MG
335,62 €
Iupac Name
4-chloro-6-(piperidin-4-ylmethoxy)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClN3O.ClH/c11-9-5-10(14-7-13-9)15-6-8-1-3-12-4-2-8;/h5,7-8,12H,1-4,6H2;1H
InChIKey
JUHYKXGAIXLHHL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050876.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)