Merck
MAT236031794
Matrix Scientific
Fmoc-(2S,3RS)-2-amino-3-hydroxy-4-methylpentanoicacid
Größe auswählen
100 MG
578,69 €
250 MG
817,10 €
Lieferanten-SKU: 042092-100MG
578,69 €
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
578,69 €
250 MG
817,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.42
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 042092-100MG
578,69 €
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C21H23NO5/c1-12(2)19(23)18(20(24)25)22-21(26)27-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-19,23H,11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,24,25)/t18-,19?/m0/s1
InChIKey
LYRGLIQVUMAZJU-OYKVQYDMSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/042092.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/042092.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)