Merck
MAT196006851
Matrix Scientific
(1-Ethyl-2-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-ethyl-2-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-3-14-8(2)13-10-6-9(7-12(15)16)4-5-11(10)14/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
NSMBWZGCHADSEB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038057.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038057.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)