Merck
MAT184122133
Matrix Scientific
3-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yloxy)-propionic acid
Größe auswählen
500 MG
246,08 €
Lieferanten-SKU: 032875-500MG
246,08 €
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
246,08 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 032875-500MG
246,08 €
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yloxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c12-11(13)3-4-14-8-1-2-9-10(7-8)16-6-5-15-9/h1-2,7H,3-6H2,(H,12,13)
InChIKey
NYPSUFSSNJPUNX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032875.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032875.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)