Wichtige Dokumente
MAT184121855
Matrix Scientific
1-Isobutyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylic acid acetate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-isobutyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylic acid acetate
Inchi Code
1S/C16H20N2O2.C2H4O2/c1-9(2)7-13-15-11(8-14(17-13)16(19)20)10-5-3-4-6-12(10)18-15;1-2(3)4/h3-6,9,13-14,17-18H,7-8H2,1-2H3,(H,19,20);1H3,(H,3,4)
InChIKey
IZADRNUZYBKDPP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032597.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032597.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)