Wichtige Dokumente
MAT161067706
Matrix Scientific
2-Ethoxy-4-formylphenyl 4-methylbenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 028694-500MG
148,38 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 028694-500MG
148,38 €
mp (Schmelzpunkt)
103-104
Iupac Name
2-ethoxy-4-formylphenyl 4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-20-16-10-13(11-18)6-9-15(16)21-17(19)14-7-4-12(2)5-8-14/h4-11H,3H2,1-2H3
InChIKey
HDGNEDYQYJBPAQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028694.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)