Merck
MAT113926660
Matrix Scientific
2-Amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
Größe auswählen
500 MG
135,59 €
1 G
177,46 €
Lieferanten-SKU: 023904-500MG
135,59 €
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
135,59 €
1 G
177,46 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 023904-500MG
135,59 €
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-17(11-12-7-3-2-4-8-12)15(18)13-9-5-6-10-14(13)16/h2-10H,11,16H2,1H3
InChIKey
CUXRYZPJXWJUNG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023904.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023904.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)