Merck
MAT089756596
Matrix Scientific
2-Difluoromethoxy-3-methoxy-benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-13-7-4-2-3-6(5-12)8(7)14-9(10)11/h2-5,9H,1H3
InChIKey
DDAGGCKTGNIEIG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019411.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019411.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)