Merck
MAT062354491
Matrix Scientific
2-(2-Pyridin-2-ylethyl)benzoic acidhydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[2-(2-pyridinyl)ethyl]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H13NO2.ClH/c16-14(17)13-7-2-1-5-11(13)8-9-12-6-3-4-10-15-12;/h1-7,10H,8-9H2,(H,16,17);1H
InChIKey
ADUKIXJKWPAIRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016512.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016512.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)