Merck
MAT047029462
Matrix Scientific
1-[1-(2,4-Dimethyl-phenyl)-ethyl]-piperazine
Größe auswählen
500 MG
305,39 €
Lieferanten-SKU: 010584-500MG
305,39 €
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
305,39 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 010584-500MG
305,39 €
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[1-(2,4-dimethylphenyl)ethyl]piperazine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c1-11-4-5-14(12(2)10-11)13(3)16-8-6-15-7-9-16/h4-5,10,13,15H,6-9H2,1-3H3
InChIKey
ASFKAOFDNOMVHD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010584.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010584.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)