Merck
MAN509871545
Manchester Organics
Tetrahydrofuran-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tetrahydro-3-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-2,4H2
InChIKey
OANDNNNKGULGJK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E52330
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)