LIFH944550E8
Life Chemicals Inc.
cis-4-(benzyloxy)tetrahydrofuran-3-ol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(3R,4S)-4-(benzyloxy)tetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C11H14O3/c12-10-7-13-8-11(10)14-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-,11+/m1/s1
InChIKey
FNVLHINATFTNQV-MNOVXSKESA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)