LIFH5F6BEB31
Life Chemicals Inc.
N,N,4-trimethyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2630-0001-250MG
210,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2630-0001-250MG
210,30 €
Iupac Name
N,N,4-trimethyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3OS/c1-4-5(11-8-7-4)6(10)9(2)3/h1-3H3
InChIKey
ZNADJCXSRLQLRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)