Merck
LIFH31555C9E
Life Chemicals Inc.
2-(4-(methylthio)phenyl)thiazolidine
Größe auswählen
250 MG
367,60 €
Lieferanten-SKU: F1967-3432-250MG
367,60 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
367,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1967-3432-250MG
367,60 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(1,3-thiazolidin-2-yl)phenyl sulfide
Inchi Code
1S/C10H13NS2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)10-11-6-7-13-10/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3
InChIKey
BMGXOHKYNWJQRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)