LIFH22CC18A5
Life Chemicals Inc.
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2167-9556-250MG
192,10 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2167-9556-250MG
192,10 €
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2S/c11-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2,(H,12,13)
InChIKey
KSIOAHCIEIQBOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)