Merck
LIF444784637
Life Chemicals Inc.
3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)propanoic acid
Größe auswählen
250 MG
110,20 €
500 MG
133,60 €
1 G
166,10 €
Lieferanten-SKU: F9995-0962-250MG
110,20 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
110,20 €
500 MG
133,60 €
1 G
166,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F9995-0962-250MG
110,20 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-15-8-6-10(16-2)9(4-5-12(13)14)11(7-8)17-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
LKDSCRCVTKEXRX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)