Merck
LIF372156830
Life Chemicals Inc.
3-(2-{[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino}-1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.4
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2-{[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino}-1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H14N2O5S2/c1-20-10-3-5-11(6-4-10)22(18,19)15-13-14-9(8-21-13)2-7-12(16)17/h3-6,8H,2,7H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChIKey
LUYUYNXNVLCHPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)