LIF372154010
Life Chemicals Inc.
7-Phenyl-pteridin-4-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2124-0197-250MG
268,80 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2124-0197-250MG
268,80 €
Iupac Name
7-phenyl-4(3H)-pteridinone
Inchi Code
1S/C12H8N4O/c17-12-10-11(14-7-15-12)16-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15,16,17)
InChIKey
CDPVXHVRRKILEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)