Merck
LIF372152596
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.72
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O2/c13-9-12(16)14-10-1-3-11(4-2-10)15-5-7-17-8-6-15/h1-4H,5-9H2,(H,14,16)
InChIKey
WNCPYARGOVXDAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)