Merck
LIF372152364
Life Chemicals Inc.
1-[(2,2-Dichloro-1-isothiocyanatovinyl)sulfonyl]-4-methylbenzene
Größe auswählen
250 MG
387,10 €
Lieferanten-SKU: F0749-0032-250MG
387,10 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
387,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F0749-0032-250MG
387,10 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(2,2-dichloro-1-isothiocyanatovinyl)sulfonyl]-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C10H7Cl2NO2S2/c1-7-2-4-8(5-3-7)17(14,15)10(9(11)12)13-6-16/h2-5H,1H3
InChIKey
BMRVXVHHOAQEFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)