LIF242634263
Life Chemicals Inc.
4-(2-cyclopropyl-2-oxoethoxy)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2158-1119-250MG
136,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2158-1119-250MG
136,20 €
Iupac Name
4-(2-cyclopropyl-2-oxoethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O4/c13-11(8-1-2-8)7-16-10-5-3-9(4-6-10)12(14)15/h3-6,8H,1-2,7H2,(H,14,15)
InChIKey
XIWULNQPHBRBCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)