Merck
LIF007266189
Life Chemicals Inc.
6-(tert-butyl)pyrimidin-4-ol
Größe auswählen
250 MG
262,30 €
500 MG
409,20 €
1 G
654,90 €
2.5 G
982,50 €
5 G
1.525,90 €
10 G
2.211,00 €
Lieferanten-SKU: F1371-0160-250MG
262,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
262,30 €
500 MG
409,20 €
1 G
654,90 €
2.5 G
982,50 €
5 G
1.525,90 €
10 G
2.211,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1371-0160-250MG
262,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-tert-butyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-4-7(11)10-5-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11)
InChIKey
HPQRLELYJOCYDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)