Wichtige Dokumente
KEYH57C56103
Key Organics / BIONET
(2,6-dibromo-4-methoxyphenyl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SS-5262-500MG
538,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SS-5262-500MG
538,30 €
Iupac Name
(2,6-dibromo-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8Br2O2/c1-12-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-3,11H,4H2,1H3
InChIKey
USYTVKWBJWAZBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5262
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)