Wichtige Dokumente
KEY466133691
Key Organics / BIONET
3-(4-nitrophenoxy)butan-2-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-7(12)8(2)15-10-5-3-9(4-6-10)11(13)14/h3-6,8H,1-2H3
InChIKey
QGSVIIVTOWWDFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12K-043
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12K-043
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)