Merck
KEY465199024
Key Organics / BIONET
ethyl 3-[(4-nitrophenyl)methoxy]pyrido[1,2-a]indole-10-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.4
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 3-[(4-nitrobenzyl)oxy]pyrido[1,2-a]indole-10-carboxylate
Inchi Code
1S/C22H18N2O5/c1-2-28-22(25)21-18-11-10-17(13-20(18)23-12-4-3-5-19(21)23)29-14-15-6-8-16(9-7-15)24(26)27/h3-13H,2,14H2,1H3
InChIKey
UAJLPNXXOAGXSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7N-801
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7N-801
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)