Merck
KEY465197997
Key Organics / BIONET
(5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl)methyl 3-chlorobenzoate
Größe auswählen
500 MG
617,50 €
1 G
1.195,00 €
Lieferanten-SKU: 6N-653S-500MG
617,50 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
617,50 €
1 G
1.195,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6N-653S-500MG
617,50 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(5-phenyl-3-isoxazolyl)methyl 3-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C17H12ClNO3/c18-14-8-4-7-13(9-14)17(20)21-11-15-10-16(22-19-15)12-5-2-1-3-6-12/h1-10H,11H2
InChIKey
YLQXNTPXZLMWBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-653S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-653S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)