Wichtige Dokumente
KEY465195345
Key Organics / BIONET
cyanomethyl (2Z)-3-phenylprop-2-enoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 3R-1096-500MG
628,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 3R-1096-500MG
628,30 €
Iupac Name
cyanomethyl (2Z)-3-phenyl-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c12-8-9-14-11(13)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,9H2/b7-6-
InChIKey
MVTSKCGLGNTMPA-SREVYHEPSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-1096
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)