Merck
KEY465195068
Key Organics / BIONET
N3,N3,N5,N5-tetramethyl-1-(naphthalene-2-sulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
Größe auswählen
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
Lieferanten-SKU: 3M-732-500MG
628,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.43
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 3M-732-500MG
628,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~3~,N~3~,N~5~,N~5~-tetramethyl-1-(2-naphthylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
Inchi Code
1S/C16H19N5O2S/c1-19(2)15-17-16(20(3)4)21(18-15)24(22,23)14-10-9-12-7-5-6-8-13(12)11-14/h5-11H,1-4H3
InChIKey
QODFCGIKPQJNJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3M-732
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-732
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)