Merck
KEY458251382
Key Organics / BIONET
ethyl 4,6-dioxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H,3aH,4H,5H,6H,6aH-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-3-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
692,50 €
1 G
1.345,00 €
2 G
2.455,00 €
5 G
5.260,00 €
10 G
9.827,50 €
20 G
17.657,50 €
Lieferanten-SKU: 12L-919-500MG
692,50 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
692,50 €
1 G
1.345,00 €
2 G
2.455,00 €
5 G
5.260,00 €
10 G
9.827,50 €
20 G
17.657,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 12L-919-500MG
692,50 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4,6-dioxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3a,4,5,6,6a-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H12F3N3O4/c1-2-25-14(24)11-9-10(19-20-11)13(23)21(12(9)22)8-5-3-4-7(6-8)15(16,17)18/h3-6,10,19-20H,2H2,1H3
InChIKey
OTSGDJPSFRMNHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12L-919
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12L-919
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)