Merck
KEY448894263
Key Organics / BIONET
2-(prop-2-yn-1-ylsulfanyl)benzoic acid
Größe auswählen
500 MG
362,50 €
Lieferanten-SKU: JS-162C-500MG
362,50 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
362,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: JS-162C-500MG
362,50 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(2-propynylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h1,3-6H,7H2,(H,11,12)
InChIKey
QCLWCSQPKMQSOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-162C
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-162C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)